805823
Ethylammonium Iodide
Synonyme(s) :
Ethanamine hydriodide, Greatcell Solar®
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Niveau de qualité
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
193 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
CCN.I
InChI
1S/C2H7N.HI/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H
Clé InChI
XFYICZOIWSBQSK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable