Principaux documents
8.14619
Sigma-Aldrich
Ethylenediammonium diiodide
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethylenediammonium diiodide
25 G
59,30 €
59,30 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
59,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H8N2 · 2HI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
227-186-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
59,30 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
pH
4.0-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Chaîne SMILES 
[I-].[I-].[N+H3]CC[N+H3]
InChI
1S/C2H8N2.2HI/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
Clé InChI
IWNWLPUNKAYUAW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3