913065
n-Octylammonium iodide
Greatcell Solar®
Synonyme(s) :
1-Octanamine, hydriodide (9CI), n-Octylammonium iodide, Greatcell Solar®, NOAI, Octylammonium iodide
102,00 €
About This Item
102,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Greatcell Solar®
Couleur
white
Chaîne SMILES
I.NCCCCCCCC
InChI
1S/C8H19N.HI/c1-2-3-4-5-6-7-8-9;/h2-9H2,1H3;1H
Clé InChI
HBZSVMFYMAOGRS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable