900852
Ethane-1,2-diammonium iodide
≥98%
Synonyme(s) :
Ethylenediamine dihydriodide, 1,2-Ethanediamine dihydriodide, 1,2-Ethanediamine dihydroiodide, Ethane-1,2-diaminium iodide, Ethane-1,2-diamino dihydriodide, Ethylenediammonium diiodide, Greatcell Solar®., 1,2-Diaminoethane dihydriodide
110,00 €
About This Item
110,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder or crystals
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
I.I.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2HI/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
Clé InChI
IWNWLPUNKAYUAW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.