Principaux documents
796670
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-Tetramethylsuccinonitrile
Synonyme(s) :
2,2,3,3-Tetramethylbutanedinitrile, 2,3-Dicyano-2,3-dimethylbutane, Tetramethylsuccinic acid dinitrile, Tetramethylsuccinodinitrile
1 G
75,60 €
75,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
75,60 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
75,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
N#CC(C)(C)C(C)(C)C#N
InChI
1S/C8H12N2/c1-7(2,5-9)8(3,4)6-10/h1-4H3
Clé InChI
ZVQXQPNJHRNGID-UHFFFAOYSA-N
Application
2,2,3,3-Tetramethylsuccinonitrile can be used as a reactant to synthesize:
  • 3,4-Dihydro-3H-pyrrol-2-imines by reacting with aryl lithium species in the presence of TMSCl.[1]
  • Phenyl substituted metal-free fused tetraazachlorins by condensation reaction with substituted phthalonitrile derivatives in the presence of InCl3.[2]
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 2 Inhalation
Organes cibles
Kidney,Liver, Nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
3, 4-Dihydro-3H-pyrrol-2-imines as Conformationally Restrained 1, 3-Diazabutadienes: Synthesis, Structural Properties and Protonation
Janich S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2077-2087 (2009)
An efficient synthesis of metal-free tetraazachlorins via indium complexes
Makarova EA, et al.
Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 17(08n09), 785-790 (2013)