D77001
Adiponitrile
99%
Synonyme(s) :
1,6-hexanedinitrile, ADN, 1,4-Dicyanobutane
38,50 €
About This Item
38,50 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 40 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1022 °F
Limite d'explosivité
4.99 %
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
pb
295 °C (lit.)
Pf
1-3 °C (lit.)
Densité
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#CCCCCC#N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2
Clé InChI
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
325.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
163 °C - closed cup