Principaux documents
795151
Sigma-Aldrich
(S)-t-Bu-Quinox
97%
Synonyme(s) :
2-[(4S)-4-(1,1-dimethylethyl)-4,5-dihydro-2-oxazolyl]quinoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H18N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.33
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Pf
93-98 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[C@@H](CO1)N=C1C2=NC3=CC=CC=C3C=C2
InChI
1S/C16H18N2O/c1-16(2,3)14-10-19-15(18-14)13-9-8-11-6-4-5-7-12(11)17-13/h4-9,14H,10H2,1-3H3/t14-/m1/s1
Clé InChI
ZECIAWBAXVMXKI-CQSZACIVSA-N
Application
Ligand has been shown to influence high enantioselectivity in the asymmetric conjugate addition of boronic acids to enones under palladium catalysis.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable