Principaux documents
676403
Sigma-Aldrich
(R,R)-(–)-2,3-Bis(tert-butylmethylphosphino)quinoxaline
≥95%
Synonyme(s) :
(R) QuinoxP®
100 MG
139,00 €
500 MG
438,00 €
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
139,00 €
500 MG
438,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H28N2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
100-104 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CP(c1nc2ccccc2nc1P(C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H28N2P2/c1-17(2,3)21(7)15-16(22(8)18(4,5)6)20-14-12-10-9-11-13(14)19-15/h9-12H,1-8H3/t21-,22-/m0/s1
Clé InChI
DRZBLHZZDMCPGX-VXKWHMMOSA-N
Catégories apparentées
Description générale
(R,R)-(-)-2,3-Bis(tert-butylmethylphosphino)quinoxaline is an air-stable C2-symmetric P-stereogenic phosphine ligand.[1]
Application
Efficient ligand exhibiting high levels of enantiocontrol in synthetic transformations ranging from metal-catalyzed 1,4-addition of arylboronic acids to alkylative ring opening to asymmetric hydrogenation.[2]
Caractéristiques et avantages
Advantages of the QuinoxP* Ligands:
  • It is not oxidized nor epimerized at ambient conditions in air
  • Enantioselectivities are outstanding for various reaction paradigms
  • Hydrogenations proceed under mild reaction conditions
  • Low catalyst loadings yield high TONs
Informations légales
QuinoxP is a registered trademark of Nippon Chemical Industry Co., Ltd.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Asymmetric Copper-Catalyzed Propargylic Substitution Reaction of Propargylic Acetates with Enamines.
Fang P and Hou XL.
Organic Letters, 11.20, 4612-4615 (2009)
Aryl-bromide reductive elimination from an isolated Pt (IV) complex.
Yahav-Levi A, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 46(19), 3324-3326 (2010)
Three-Hindered Quadrant Phosphine Ligands with an Aromatic Ring Backbone for the Rhodium-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of Functionalized Alkenes.
Zhang Z, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 77(8), 4184-4188 (2012)
A rational pre-catalyst design for bis-phosphine mono-oxide palladium catalyzed reactions.
Ji Y, et al.
Chemical Science (2017)
Rhodium?Catalyzed Dynamic Kinetic Asymmetric Allylation of Phenols and 2?Hydroxypyridines.
Li C and Breit B
European Journal of Chemistry, 22(41), 14655-14663 (2016)
Articles
QuinoxP*: Air-Stable and Highly Efficient and Productive Chiral Ligands