Documents
79412
Sigma-Aldrich
Phosphazene base P1-t-Oct
≥97.0%
Synonyme(s) :
tert-Octylimino-tris(dimethylamino)phosphorane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H35N4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.43
Numéro Beilstein :
7129981
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.474
Point d'ébullition
68 °C/0.05 mmHg (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)P(=NC(C)(C)CC(C)(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C14H35N4P/c1-13(2,3)12-14(4,5)15-19(16(6)7,17(8)9)18(10)11/h12H2,1-11H3
Clé InChI
DSCJCKAURXOQPX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
Sterically hindered, neutral nitrogen base with similar basicity as BEMP (Cat. No. 20025)
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
R. Schwesinger et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 105, 1420-1420 (1993)
Articles
Phosphazene base reagents are available as monomeric (P1 and BEMP), dimeric (P2), and tetrameric (P4) bases with different side chains to control their sterical hindrance.