Principaux documents
87651
Sigma-Aldrich
Tetrakis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino]phosphonium chloride
95%
Synonyme(s) :
Phosphazenium chloride
1 G
345,00 €
345,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
345,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[[(CH3)2N]3P=N]4PCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
775.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
345,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
crystals
Pf
251 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].CN(C)P(=N[P+](N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C24H72N16P5.ClH/c1-29(2)42(30(3)4,31(5)6)25-41(26-43(32(7)8,33(9)10)34(11)12,27-44(35(13)14,36(15)16)37(17)18)28-45(38(19)20,39(21)22)40(23)24;/h1-24H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
NYTYWTQXLWNFFQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Tetrakis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino]phosphonium chloride can be used:
  • As a lipophilic additive in the pH-responsive polymers[1] and solvent-processible polymer membranes.[2]
  • To prepare tetrakis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino] phosphonium hydroxide, which acts as a basic catalyst for the ring-opening polymerization of siloxanes.[3]
Autres remarques
Extremely stable, lipophilic PTC[4]; Selective O-methylation of ketone enolates[5]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ring-opening polymerization of siloxanes using phosphazene base catalysts
Hupfield PC and Taylor RG
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 9(1), 17-34 (1999)
Potentiometric pH response of polymer membranes incorporated with ion-exchangers
Kim MH, et al.
Analytical Sciences, 17(8), 995-997 (2001)
E.V. Dehmlow et al.
J. Chem. Res. Synop., 224-224 (1989)
Solvent-processible polymer membrane-based liquid junction-free reference electrode
Lee HJ, et al.
Analytical Chemistry, 70(16), 3377-3383 (1998)
E.V. Dehmlow et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 45, 409-409 (1990)