Principaux documents
79408
Sigma-Aldrich
Phosphazene base P1-t-Bu
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
tert-Butylimino-tris(dimethylamino)phosphorane, N′-tert-Butyl-N,N,N′,N′,N″,N″-hexamethylphosphorimidic triamide
5 ML
413,00 €
25 ML
1 570,00 €
413,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
413,00 €
25 ML
1 570,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H27N4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.32
Beilstein:
4178783
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
413,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
pb
347 °F/1013 hPa
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CN(C)P(N(C)C)(N(C)C)=NC(C)(C)C
CN(C)P(N(C)C)(N(C)C)=NC(C)(C)C
InChI
1S/C10H27N4P/c1-10(2,3)11-15(12(4)5,13(6)7)14(8)9/h1-9H3
1S/C10H27N4P/c1-10(2,3)11-15(12(4)5,13(6)7)14(8)9/h1-9H3
Clé InChI
YRNOSHBJMBLOSL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
Sterically hindered, neutral nitrogen base with similar basicity as BEMP (Cat. No. 20025)citation; Base for dehydrating carbamate anions to isocyanates with POCl3 or P4O10citation
Sterically hindered, neutral nitrogen base with similar basicity as BEMP (Cat. No. 20025)[1]; Base for dehydrating carbamate anions to isocyanates with POCl3 or P4O10[2]
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
T.E. Waldman et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 957-957 (1994)
R. Schwesinger et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 105, 1420-1420 (1994)
Lan-Fang Hu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(2) (2020-01-16)
The copolymerization of biorenewable succinic anhydride (SA) with propylene oxide (PO) is a promising way to synthesize biodegradable aliphatic polyesters. However, the catalytic systems for this reaction still deserve to be explored because the catalytic activity of the reported catalysts
Articles
Phosphazene base reagents are available as monomeric (P1 and BEMP), dimeric (P2), and tetrameric (P4) bases with different side chains to control their sterical hindrance.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf