Principaux documents
445274
Sigma-Aldrich
Imino-tris(dimethylamino)phosphorane
97%
Synonyme(s) :
N,N,N′,N′,N″,N″-Hexamethylphosphorimidic triamide, Phosphazene base P1-H
1 G
93,20 €
93,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
93,20 €
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2N]3P=NH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.22
Beilstein:
1933051
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
93,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Densité
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CN(C)P(=N)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H19N4P/c1-8(2)11(7,9(3)4)10(5)6/h7H,1-6H3
Clé InChI
GKTNLYAAZKKMTQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Imino-tris(dimethylamino)phosphorane is a base that can be used:
  • As a reagent in the deboronation of ortho and meta carboranes.[1]
  • As an organocatalyst in the synthesis of cyclic organic carbonates using glycerol under solvent-free conditions.[2]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Solvent-free organocatalytic preparation of cyclic organic carbonates under scalable continuous flow conditions
Wang Z, et al.
Reaction Chemistry & Engineering, 4(1), 17-26 (2019)
Studies of icosahedral carboranes with Imino-tris(dimethylamino)phosphorane, HNP(NMe2)3
Contemporary Boron Chemistry (2000)
Articles
Phosphazene base reagents are available as monomeric (P1 and BEMP), dimeric (P2), and tetrameric (P4) bases with different side chains to control their sterical hindrance.