Documents
78926
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Phenyl-2-propanol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(R)-(−)-α-Methylphenethyl alcohol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Numéro Beilstein :
3195620
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −41±1°, c = 5.3% in benzene
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.521
Point d'ébullition
95-97 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
WYTRYIUQUDTGSX-MRVPVSSYSA-N
Autres remarques
Chiral alcohol; it can be transformed to the chloride (SOCl2/pyridine) with inversion of configuration. The chloride undergoes AlCl3-catalyzed retentive Friedel-Crafts alkylation of benzene
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
S. Masuda et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56, 1089-1089 (1983)