159034
Acetohydroxamic acid
98%
Synonyme(s) :
AHA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
88-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(NO)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2(4)3-5/h5H,1H3,(H,3,4)
Clé InChI
RRUDCFGSUDOHDG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CA2(760) , MMP3(4314)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to study the mechanism of complexation of iron (III) with acetohydroxamic acid
- to study the inhibitory mechanism of lansoprazole and omeprazole on Helicobacter pyloni
- in urease inhibition studies
- for in situ generation of nitrosocarbonylmethane as a Diels-Alder dienophile
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges