Principaux documents
189685
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-2-butanol
97%
Synonyme(s) :
α−Methyl-benzenepropanol
5 G
42,90 €
42,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
42,90 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH2CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
42,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5140 (lit.)
pb
132 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
CC(O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3
Clé InChI
GDWRKZLROIFUML-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Phenyl-2-butanol undergoes (η5-pentaphenylcyclopentadienyl)RuCl(CO)2 catalyzed racemization efficiently at room temperature in the presence of a base[1]. 4-Phenyl-2-butanol on reaction with sulfuric acid yields polymer[2].
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
New efficient ruthenium catalysts for racemization of alcohols at room temperature.
Csjernyik G, et al.
Tetrahedron Letters, 45(36), 6799-6802 (2004)
New Friedel-Crafts chemistry. XIX. Cyclialkylations of some phenylalkanols.
Khalaf AA and Roberts RM.
The Journal of Organic Chemistry, 34(11), 3571-3574 (1969)