779903
Hexamethylphosphoramide
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.03%), ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
HMPA, Hexamethylphosphoric acid triamide, Tris(dimethylamino)phosphine oxide
111,00 €
About This Item
111,00 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
6.18 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.07 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Qualité
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.03%)
Impuretés
≤0.03% H2O (coulometric)
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
pb
230-232 °C/740 mmHg (lit.)
Pf
7 °C (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphoramide
Chaîne SMILES
CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3
Clé InChI
GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N
Application
- As an additive to facilitate the enantioselective addition of alkyne to aldehydes to generate propargylic alcohols at room temperature.[1]
- As a catalyst for the reversible-deactivation radical polymerization of methyl methacrylate with an alkyl iodide initiator to generate poly(methyl methacrylate)(PMMA).[2]
- To facilitate the conversion of tetra-alkyl methanediphosphonates into (Z)-2-aryl-1-(2-cyanoethyl)ethenylphos-phonates.[3]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
291.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
144 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)