Principaux documents
778028
Sigma-Aldrich
Succinic anhydride-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC3H4O3
Poids moléculaire :
101.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99%
Forme
solid
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O=C(O1)C[13CH2]C1=O
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i1+1
Clé InChI
RINCXYDBBGOEEQ-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable