Documents
606138
Sigma-Aldrich
Isobutyric acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
2-Methylpropionic acid-1-13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(CH3)13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
153-154 °C (lit.)
Pf
-47 °C (lit.)
Densité
0.95 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC(C)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/i4+1
Clé InChI
KQNPFQTWMSNSAP-AZXPZELESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup