Principaux documents
310808
Sigma-Aldrich
D-Glucose-6-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Labeled Glucose, Dextrose-6-13C
100 MG
369,00 €
369,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentairesDemander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
369,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC5H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.15
Beilstein:
5810734
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
369,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentairesDemander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Pf
150-152 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O[13CH2][C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i2+1
Clé InChI
GZCGUPFRVQAUEE-HYISWWFJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.