The molecular weight for this product is approximately 450,000 g/mol.
769886
Resomer® LG 855 S, Poly(L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, lactide:glycolide 85:15
Synonyme(s) :
Resomer® LG 855 S, PLGA
163,00 €
About This Item
163,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
solid
Ratio alimentaire
lactide:glycolide 85:15
Viscosité
2.5-3.5 dL/g
Pf
159-166 °C
Température de transition
Tg 53-63 °C
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
분자량을 알고싶은데요 아무리 찾아봐도 알 수가 없네요