739979
Resomer® RG 858 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, lactide:glycolide 85:15, Mw 190,000-240,000
Synonyme(s) :
PLGA
Forme
amorphous
Ratio alimentaire
lactide:glycolide 85:15
Poids mol.
Mw 190,000-240,000
Intervalle de dégradation
<9 months
Viscosité
1.3-1.7 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
Clé InChI
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
Immunosuppressive tumor-associated myeloid cells (TAMC) are responsible for glioblastoma (GBM) resistance to immunotherapies and existing standard of care treatments. This mini-review highlights recent progress in implementing nanotechnology in advancing TAMC-targeted therapies for GBM.