769924
Resomer® L 210 S, Poly(L-lactide)
ester terminated
Synonyme(s) :
Resomer® L 210S, PLLA
156,00 €
About This Item
156,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
granular
Viscosité
3.3-4.3 dL/g
Pf
180-185 °C
Température de transition
Tg 60-65 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O1[C@H](C(=O)O[C@H](C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
Clé InChI
JJTUDXZGHPGLLC-IMJSIDKUSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable