Principaux documents
769908
Sigma-Aldrich
Resomer® LR 706 S, Poly(L-lactide-co-D,L-lactide)
ester terminated, L-Lactide: D,L-Lactide 70:30
Synonyme(s) :
Resomer® LR 706 S, P(L/DL)LA
25 G
266,00 €
266,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
266,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
266,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Ratio alimentaire
lactide:lactide 70:30
Viscosité
3.3-4.2 dL/g
Pf
102-111 °C
Température de transition
Tg 56-62 °C
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Informations légales
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1