Principaux documents
769851
Sigma-Aldrich
Resomer® LC 703 S, Poly(L-lactide-co-ε-caprolactone)
ester terminated, lactide:caprolactone 70:30
Synonyme(s) :
Resomer® LC 703 S, PLLA-co-PCL
5 G
214,00 €
25 G
710,00 €
214,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
214,00 €
25 G
710,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HO[C3H4O2]n[C6H10O2]mCH3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
214,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Ratio alimentaire
lactide:caprolactone 70:30
Viscosité
1.3-1.8 dL/g
Pf
162-169 °C
Température de transition
Tg 32-42 °C
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Biodegradable, biocompatible, and bioresorbable copolymer composed of L-Lactide and ε-Caprolactone. This semi-crystalline material has been used in the fabrication of research medical devices and research tissue engineering solutions, such as orthopedic or soft tissue fixation devices. Degradation of this materials has been thoroughly studied and has been shown to be safely resorbed by the body after implantation. Modification of molecular weight and polymer composition allows for control of the degradation rate and mechanical stability of the polymer.
Informations légales
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable