769428
Indium-Tin oxide
pellets, diam. × thickness 7 mm × 5 mm
About This Item
Produits recommandés
Forme
pellets
Diam. × épaisseur
7 mm × 5 mm
Impuretés
≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls)
≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
Traces de cations
Cd: ≤0.01%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.003%
Fe: ≤0.02%
Hg: ≤0.1%
Pb: ≤0.1%
V: ≤0.005%
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable