Principaux documents
485608
Sigma-Aldrich
Lauric acid-12,12,12-d3
98 atom % D
Synonyme(s) :
Dodecanoic acid-12,12,12-d3
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CH2)10CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
solid
pb
225 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
44-46 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3
Clé InChI
POULHZVOKOAJMA-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113.00 °C