Principaux documents
07966
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol amine
20,000
Synonyme(s) :
O-(2-Aminoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, Aminopolyethylene glycol monomethyl ether, Methoxypolyoxyethylene amine
250 MG
78,50 €
78,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
78,50 €
About This Item
Formule linéaire :
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
78,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
Clé InChI
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vimala N Bharadwaj et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 14(7), 2155-2166 (2018-06-23)
Clinically, traumatic brain injury (TBI) results in complex heterogeneous pathology that cannot be recapitulated in single pre-clinical animal model. Therefore, we focused on evaluating utility of nanoparticle (NP)-based therapeutics following three diffuse-TBI models: mildclosed-head injury (mCHI), repetitive-mCHI and midline-fluid percussion
Articles
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.