Principaux documents
901154
Sigma-Aldrich
2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethanamine
Synonyme(s) :
3,6,9-Trioxaundecylamine, N-[2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethyl]amine
5 G
274,00 €
274,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
274,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
274,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Densité
0.974
Chaîne SMILES 
NCCOCCOCCOCC
InChI
1S/C8H19NO3/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9/h2-9H2,1H3
Clé InChI
WWJVRDMJNJTOBL-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethanamine can be used as a reactant to synthesize:
  • 2-(2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethyl)-4-nitroisoindoline-1,3-dione, a key intermediate used to prepare excited-state intramolecular proton transfer (ESIPT)-based fluorescent probe for the detection of palladium.[1]
  • Acetamidine derivatives by condensation reaction with N,N-dimethylacetamide dimethyl acetal.[2]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C
A water soluble ESIPT-based fluorescent chemodosimeter for the ratiometric detection of palladium ions in aqueous solution and its application in live-cell imaging
Huang J, et al.
New. J. Chem., 42(19), 15587-15592 (2018)
Jitendra R Harjani et al.
The Journal of organic chemistry, 76(6), 1683-1691 (2011-02-15)
The condensation of primary amine with N,N-dimethylacetamide dimethyl acetal yields a mixture of acetamidine and imidate ester. The product distribution in this reaction depends on the temperature, solvent, and structure of the primary amine. It is possible to suppress the