QBD10175
m-dPEG®4-amine
Synonyme(s) :
2-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethylamine, 3,6,9,12-Tetraoxatridecylamine, Polyethylene glycol, Triethylene glycol 2-aminoethyl methyl ether
155,00 €
About This Item
155,00 €
Produits recommandés
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C9H21NO4/c1-11-4-5-13-8-9-14-7-6-12-3-2-10/h2-10H2,1H3
Clé InChI
DQTQYVYXIOQYGN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable