Documents
759163
Sigma-Aldrich
P(o-tol)3 Pd G2
85%
Synonyme(s) :
Chloro[tri(o-tolyl)phosphine][2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33H31ClNPPd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
614.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
85%
Forme
solid
Caractéristiques
generation 2
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Impuretés
≤10% Acetone
Pf
159-191 °C (decomposition)
Chaîne SMILES 
CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C.NC4=C(C5=C([Pd]Cl)C=CC=C5)C=CC=C4
InChI
1S/C21H21P.C12H10N.ClH.Pd/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h4-15H,1-3H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
Clé InChI
MNKLPYUHUVVRNW-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Buchwald precatalysts and ligands are bulky electron-rich dialkylbiaryl phospine-based catalysts and structurally related ligands that improve reactivity in Pd-catalyzed cross - coupling reactions