287822
Tri(o-tolyl)phosphine
97%
Synonyme(s) :
P(o-tol)3, Tris(o-tolyl)phosphine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Silylations
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
123-125 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C
InChI
1S/C21H21P/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
Clé InChI
COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
La plateforme Catalexis améliore la catalyse en optimisant numériquement la sélection des catalyseurs afin d'identifier les ligands phosphines les plus efficaces pour les réactions de couplage croisé.