Principaux documents
757705
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid
average Mn 10,100, cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, Amine-PEG-carboxylic acid, Amino-PEG acetic acid, AminoPEG carboxylic acid, Aminopolyoxyethylene acetic acid
100 MG
142,00 €
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
142,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H2NC2H4O(C2H4O)nCH2CO2H
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid, average Mn 10,100
Forme
solid
Poids mol.
PEG average Mn 10,000 (n ~230)
average Mn 10,100
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Pf
56-61 °C
Extrémité Ω
amine
Extrémité α
carboxylic acid
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.