909149
Poly(ethylene glycol) diamine
average Mn 400
Synonyme(s) :
Poly(ethylene glycol) bis(amine), Polyethylene glycol, O,O′-Bis(2-aminoethyl)polyethylene glycol, Diaminopolyethylene glycol, PEG-diamine, Polyoxyethylene bis(amine)
About This Item
Produits recommandés
Forme
viscous liquid
Poids mol.
average Mn 400 (by NMR)
average Mn 400
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Couleur
colorless to pale yellow
Extrémité Ω
amine
Extrémité α
amine
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
Clé InChI
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable