Principaux documents
756725
Sigma-Aldrich
Nickel oxide - scandia-stabilized zirconia, NiO/ScSZ-10
greener alternative
99% trace metals basis (purity excludes ~1% HfO2)
Synonyme(s) :
NiO-Sc10SZ, NiO/ScSZ-10
About This Item
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99% trace metals basis (purity excludes ~1% HfO2)
Forme
powder
Contient
<1 mol % alumina as stabilizer
Composition
NiO, 66 wt. %
ScSZ-10, 34 wt. %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Superficie
4-8 m2/g
Taille des particules
0.2-0.7 μm
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Application
High-conductivity anode material for solid oxide fuel cells (SOFC)
Ni-ScSZ-10 composite has scandia-stabilized zirconia that shows high conductivity and good electrolytic performance. It can be used as an active anode material for the fabrication of solid oxide fuel cells (SOFCs). It exhibits a maximum power density of ~0.85 W cm-2 at 1000°C.[1][2][3]
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Performance of nickel-scandia-stabilized zirconia cermet anodes for SOFCs in 3\% H2O-CH4
Sumi H, et al.
Solid State Ionics, 174(1-4), 151-156 (2004)
The effect of solids loading on the screen-printing and properties of nickel/scandia-stabilized-zirconia anodes for solid oxide fuel cells
Somalu MR, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(22), 9500-9510 (2013)
Rheological studies of nickel/scandia-stabilized-zirconia screen printing inks for solid oxide fuel cell anode fabrication
Somalu MR and Brandon NP
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 95(4), 1220-1228 (2012)
Somalu, M.R.; et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36, 5557-5557 (2011)