Principaux documents
221643
Sigma-Aldrich
Cobalt(II,III) oxide
powder, <10 μm
Synonyme(s) :
Cobaltosic oxide, Tricobalt tetraoxide
50 G
101,00 €
250 G
451,00 €
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
101,00 €
250 G
451,00 €
About This Item
Formule linéaire :
~Co3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Taille des particules
<10 μm
Pf
895 °C (dec.) (lit.)
Densité
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O=[Co].O=[Co]O[Co]=O
InChI
1S/3Co.4O
Clé InChI
LBFUKZWYPLNNJC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Cobalt(II,III) oxide, also knownas tricobalt tetraoxide is a black antiferrimagnetic solid. Our Co3O4 is a powder with a particle size of <10 μm and a cobalt concentration between 71-74%. A high melting point of 895 °C (dec.) indicates that Co3O4 can with stand elevated temperatures without decomposing, making it suitable for high-temperature applications such as heterogeneous catalysis in industrial processes. Co3O4 is also widely used in the battery industry as a precursor to fabricate cathode materials, such as lithium cobalt oxide and lithium nickel manganese cobalt oxide, for Li-ion batteries.
Application
  • Synthesis of diphenylalanine/cobalt oxide hybrid nanowires and their application to energy storage.: This study demonstrates the synthesis of hybrid nanowires using diphenylalanine and cobalt oxide, highlighting their potential for enhancing energy storage capacities (Ryu et al., 2010).
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Mathieu Renaud et al.
PloS one, 15(3), e0229794-e0229794 (2020-03-07)
In soil metal ecotoxicology research, dosing is usually performed with metal salts, followed by leaching to remove excess salinity. This process also removes some metals, affecting metal mixture ratios as different metals are removed by leaching at different rates. Consequently
Articles
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Do you have the particle size distribution graph for this product?
    1 answer
    1. The particle size specification for this material is simply <10 μm. The particle size distribution has not been determined.
      Helpful?
  2. Where is the purity?
    1 answer
    1. Unfortunately, the purity is not a test specification for this product.