637025
Cobalt(II,III) oxide
nanopowder, <50 nm particle size (SEM), 99.5% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cobalt tetraoxide, Cobaltic-cobaltous oxide, Tricobalt tetraoxide
84,30 €
About This Item
84,30 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.5% trace metals basis
Forme
nanopowder
Superficie
40-70 m2/g , typical range
Taille des particules
<50 nm (SEM)
Pf
895 °C (dec.) (lit.)
Densité
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
0.57 g/mL
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
O=[Co].O=[Co]O[Co]=O
InChI
1S/3Co.4O
Clé InChI
LBFUKZWYPLNNJC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- To modify the glassycarbon electrode for the detection of As(III) at nanomolar concentrationrange.
- To prepare a robust photocatalyst along withcarbon nanospheres for dye degradation and hydrogen evolution reaction.
- As an electrodematerial in the preparation of supercapacitors.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.