763691
Lanthanum strontium cobaltite, LSC-82
99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cobalt lanthanum strontium oxide, LSC, LSC-82, LSCo, Lanthanum strontium cobalt oxide, Strontium doped lanthanum cobalt oxide
228,00 €
About This Item
228,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99% trace metals basis
Forme
powder
Poids mol.
Mw 235.58 g/mol
Composition
La0.8Sr0.2CoO3
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Superficie
13-18 m2/g
Taille des particules
0.4-1 μm (Horiba-Laser)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Catégories apparentées
Description générale
LSC-82 has the unique ability to reduce itself reversibly at moderate partial pressures of oxygen, thus producing large numbers of oxygen ion vacancies. The ion vacancies allow a number of events to take place, such as;
- ease the transport of oxygen ion and cause oxygen surface exchange,
- raise mechanical stress by causing volume expansion of the lattice.
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable