704261
Lanthanum strontium manganite
LSM-35
85,30 €
About This Item
85,30 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
Mw 223.89 g/mol
Composition
La0.65Sr0.35MnO3
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Superficie
4-8 m2/g
Taille des particules
0.6-1.2 μm (Horiba-Laser)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.