Principaux documents
75666
Sigma-Aldrich
5-(Benzylthio)-1H-tetrazole
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-Benzylmercapto-1,2,3,4-tetrazole, 5-Benzylmercaptotetrazole, 5-Benzylthio-1H-tetrazole, 5-[(Phenylmethyl)thio]-2H-tetrazole
5 G
169,00 €
169,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
169,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
169,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
crystals
Pf
135-138 °C (DSC-onset)
Groupe fonctionnel
phenyl
thioether
Chaîne SMILES 
C(Sc1nnn[nH]1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H8N4S/c1-2-4-7(5-3-1)6-13-8-9-11-12-10-8/h1-5H,6H2,(H,9,10,11,12)
Clé InChI
GXGKKIPUFAHZIZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
5-(Benzylthio)-1H-tetrazole (BTT activator) is an organic compound that is used as an activator in the synthesis of oligonucleotides. The activator reacts with the phosphoramidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′-hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Autres remarques
Activator for DNA synthesis; superior alternative to tetrazole[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
S. Pitsch et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 3773-3773 (2001)