554324
Phenylacetyl disulfide
96%
Synonyme(s) :
Bis(phenylacetyl) disulfide, Di(phenylacetyl) disulfide
91,30 €
About This Item
91,30 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
59-63 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
disulfide
phenyl
Chaîne SMILES
O=C(Cc1ccccc1)SSC(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O2S2/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)19-20-16(18)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clé InChI
IXGZXXBJSZISOO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable