88185
Tetrazole solution
suitable for DNA synthesis, filtered through a 1 μm filter, ~0.45 M in acetonitrile
Synonyme(s) :
1H-Tetrazole
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Qualité
filtered through a 1 μm filter
Concentration
~0.45 M in acetonitrile
Technique(s)
DNA synthesis: suitable
Impuretés
≤0.003% water
pb
84 °C (lit.)
Pf
156-158 °C (lit.)
Densité
0.798 g/mL at 20 °C
Chaîne SMILES
c1nnn[nH]1
InChI
1S/CH2N4/c1-2-4-5-3-1/h1H,(H,2,3,4,5)
Clé InChI
KJUGUADJHNHALS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- thymidine 3′-(1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphate) , diC12-3′-dT
- thymidine 3′-(1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphate) diC14- 3′-dT
- thymidine-3′-(1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate) diC16- 3′-dT
Attention
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup