Documents
555339
Sigma-Aldrich
Cap Mix A
80% Tetrahydrofuran, 10% Acetic Anhydride, 10% Pyridine
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Cap Mix A, (80% Tetrahydrofuran, 10% Acetic Anhydride, 10% Pyridine),
Impuretés
≤0.01% water
water
Niveau de qualité
Point d'ébullition
65 °C (lit.)
Densité
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)