752460
Poly(ethylene glycol) diamine
average MN 10,000, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine
Synonyme(s) :
Poly(ethylene glycol) bis(amine), Polyethylene glycol, O,O′-Bis(2-aminoethyl)polyethylene glycol, Diaminopolyethylene glycol, PEG-diamine, Polyoxyethylene bis(amine)
About This Item
Produits recommandés
product name
Poly(ethylene glycol) diamine, average Mn 10,000
Forme
powder or solid (or chunk(s))
Poids mol.
average Mn 10,000
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Pf
56-60 °C
Extrémité Ω
amine
Extrémité α
amine
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
Clé InChI
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.