Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
452572
Poly(ethylene glycol) bis(3-aminopropyl) terminated
average MN 1,500, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, O,O′-Bis(3-aminopropyl)polyethylene glycol 1,500
37,20 €
About This Item
37,20 €
Produits recommandés
Nom du produit
Poly(ethylene glycol) bis(3-aminopropyl) terminated, Mn ~1,500
Poids mol.
Mn ~1,500
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Pf
49 °C (lit.)
Extrémité Ω
amine
Extrémité α
amine
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Chaîne SMILES
OCCO.NCCCO
InChI
1S/C3H9NO.C2H6O2/c4-2-1-3-5;3-1-2-4/h5H,1-4H2;3-4H,1-2H2
Clé InChI
ZEXFKFYUMFXUBE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Characterization and preparation of PEG-polyimide copolymer asymmetric flat sheet membranes: This research discusses the preparation of asymmetric flat sheet membranes using Poly(ethylene glycol) bis(3-aminopropyl) terminated for carbon dioxide separation, enhancing the gas separation performance of the membranes (JH Park et al., 2015).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the molecular weight of the polymer Poly(ethylene glycol), Product 452572?
1 answer-
The molecular weight is approximately 1500.