752452
Poly(ethylene glycol) diamine
average MN 3,000, cross-linking reagent carboxyl reactive
Synonyme(s) :
Poly(ethylene glycol) bis(amine), Polyethylene glycol, O,O′-Bis(2-aminoethyl)polyethylene glycol, Diaminopolyethylene glycol, PEG-diamine, Polyoxyethylene bis(amine)
157,00 €
About This Item
157,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Poly(ethylene glycol) diamine, average Mn 3,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 3,000
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Pf
55-60 °C
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Chaîne SMILES
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
Clé InChI
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.