Principaux documents
752142
Sigma-Aldrich
n-Butyl-sec-butylmagnesium solution
0.7 M in hexane
Synonyme(s) :
Butyl(1-methylpropyl)magnesium
100 ML
55,50 €
800 ML
247,00 €
55,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
55,50 €
800 ML
247,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H18Mg
Poids moléculaire :
138.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
55,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solution
Niveau de qualité
Concentration
0.7 M in hexane
Densité
0.695 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCC[Mg]C(C)CC
InChI
1S/2C4H9.Mg/c2*1-3-4-2;/h3H,4H2,1-2H3;1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
DBNGNEQZXBWPTJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
n-Butyl-sec-butylmagnesium can be used as a starting material in the synthesis of magnesium bis(alkoxide) complexes applicable in the ring-opening polymerization and co-polymerization reactions.[1]
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
<-22.0 °F
Point d'éclair (°C)
< -30 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Synthesis of a mononuclear magnesium bis(alkoxide) complex and its reactivity in the ring-opening copolymerization of cyclic anhydrides with epoxides
Wannipurage D, et al.
Dalton Transactions, 49(8), 2715-2723 (2020)