Principaux documents
733881
Sigma-Aldrich
Aldicarb-(N-methyl-13C,d3, carbamoyl-13C) sulfoxide
≥98 atom %, ≥98% (CP)
1 MG
404,00 €
5 MG
1 030,00 €
25 MG
4 450,00 €
404,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
404,00 €
5 MG
1 030,00 €
25 MG
4 450,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C2C5D3H11N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
404,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom %
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)S(C)=O
InChI
1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,13(4)11)5-9-12-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
Clé InChI
BXPMAGSOWXBZHS-FONWFMSDSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable