224499
tert-Butylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Synonyme(s) :
t-Butylmagnesium chloride, tert-Butylchloromagnesium, Chloro(1,1-dimethylethyl)magnesium
74,50 €
About This Item
74,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
2.0 M in diethyl ether
Densité
0.828 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter