Principaux documents
291005
Sigma-Aldrich
Butylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Synonyme(s) :
BuMgCl
100 ML
92,00 €
800 ML
231,00 €
92,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
92,00 €
800 ML
231,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.87
Beilstein:
3587228
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
92,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
2.0 M in THF
Densité
0.962 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Application
Butylmagnesium chloride (BuMgCl) is a Grignard reagent that can be used:
  • To prevent the formation of passivating surface films on Mg electrodes.[1]
  • For the synthesis of lithium tributylmagnesate complex (n-Bu3MgLi) by reacting with n-BuLi.[2]
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Tributylmagnesium ate complex-mediated novel bromine-magnesium exchange reaction for selective monosubstitution of dibromoarenes.
Iida T, et al.
Tetrahedron Letters, 42(29), 4841-4844 (2001)
On the electrochemical behavior of magnesium electrodes in polar aprotic electrolyte solutions.
Lu Z, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 466(2), 203-217 (1999)
B Pons et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 716(1-2), 139-145 (1998-11-21)
One analytical procedure for the determination of ionic alkyllead in human urine has been studied. The system consists of the extraction of Me3Pb+, Et3Pb+ and Pb2+ at pH 9.0 with diethyldithiocarbamate to an organic phase. Then, the ionic compounds are