Principaux documents
748188
Sigma-Aldrich
Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl)zinc, lithium chloride, magnesium chloride complex solution
in THF/toluene
About This Item
Formule linéaire :
C18H36N2Zn · xMgCl2 · xLiCl
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Composition
Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl)zinc, ~12 wt. %
LiCl, 2-4%
MgCl2, 6-9%
THF/toluene, ca. 90:10 (solvent)
Concentration
in THF/toluene
Densité
0.991 g/mL at 25 °C
Description générale
Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl)zinc,lithium chloride, magnesium chloride complex solution is an organozinc reagentextensively used in C-C bond forming,Negishi coupling, Michael additions, Cu(I)-promoted reactions, and electrophilic amination reactions.
Application
Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl)zinc, lithium chloride, magnesium chloride complex solution can be used as a base for the:
  • Regioselective zincation of pyridines and related azines to synthesize zincated pyridines and azines.(1)
  • Chemoselective direct zincation of arenes and heteroarenes to synthesize polyfunctional aryl and heteroaryl zinc reagents.
  • Regioselective zincation of thiazoles to synthesize zincated thiazoles, which readily reacts with various electrophiles to form highly functionalized thiazoles.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
5.0 °F
Point d'éclair (°C)
-15 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :